Learn More
Antipyrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
100g
500g
5kg
Code produit. 10386210
Marque: Thermo Scientific Acros 104975000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-80-0
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00003146
Clé InChI VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
CID PubChem 2206
ChEBI CHEBI:31225
Nom IUPAC 1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Antipyrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 109°C to 113°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 319°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antipyrine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Antipyrine