Learn More
Oxyde d’antimoine(V), 30 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Antimony(V) oxide |
Note relative au nom | Colloidal dispersion |
Forme physique | Particules dans un liquide |
Quantité | 2.5 kg |
Poids de la formule | 323.5 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 30% in H2O |
Odeur | Odorless |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction