Learn More
Chlorure d’antimoine(V), 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
148.74€ - 530.64€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 299.02 |
Numéro MDL | MFCD00011213 |
Clé InChI | VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german |
CID PubChem | 24294 |
Nom IUPAC | pentachloro-$l^{5}-stibane |
SMILES | Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017570.14 |
25 g |
148.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017570.22 |
100 g |
530.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-18-9 | |
299.02 | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
24294 | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
pentachloro-$l^{5}-stibane |
Spécification
79°C (22mmHg) | |
2.8°C | |
Rouge-jaune | |
(Base des métaux) | |
SbCl5 | |
UN1730 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloro-$l^{5}-stibane | |
24294 | |
99.997% | |
1.601 | |
2.336 g/mL |
Antimony(V) chloride | |
7647-18-9 | |
Liquide | |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
14,695 | |
Miscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride. | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
299.02 | |
299.02 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTACHLORURE D’ANTIMOINE, LIQUIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-601-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote