Learn More
Trioxyde d’antimoine, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10385500
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Point d’ébullition 1550°C
Point de fusion 656°C
CAS 1309-64-4
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire O3Sb2
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Poids de la formule 291.42g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1.3 hPa 574
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.