Learn More
Trichlorure d’antimoine, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734643
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
10025-91-9
Cl3Sb
228.11
MFCD00011212
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
24814
CHEBI:74856
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
10025-91-9
Cl3Sb
228.11
MFCD00011212
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
24814
CHEBI:74856
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 223°C
Nom chimique ou matériau Antimony trichloride
Point de fusion 73°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Iodimetry)
Formule linéaire SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15, 696
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,,soluble in chloroform (+/- 22%),soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,,acetone,tartaric acid,ccl4,insoluble in pyridine,quinoline,organic bases
Nom IUPAC trichlorostibane
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté 99.50%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony trichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.