Learn More
Oxyde d’étain d’antimoine, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
38.89€ - 560.79€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Antimony tin oxide NanoTek™ |
---|---|
Forme physique | Poudre |
Numéro MDL | MFCD00799153 |
Numéro UN | UN1549 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.14 |
25 g |
38.89€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.22 |
100 g |
128.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.36 |
500 g |
560.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Moderately conductive particle. The incorporation of NanoTek™ antimony tin oxide products in coating systems, films or composites may help in reducing the buildup of static charge.Antimony tin oxide is used in liquid crystal display, equipment configuration database and light emitting diode. It is used in the glass of train, car and plane, which used to protect against fog and frost. It is used to protect the electromagnetic wave in the radar shielding and protecting area. It is used in the field of optoelectronic display devices, transparent electrode, solar battery and liquid crystal display.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Particule modérément conductrice
- L’incorporation de produits NanoTek™ à base d’oxyde d’étain et d’antimoine dans les systèmes de revêtement, les films ou composites peut contribuer à limiter la formation de charge statique.
Spécification
Antimony tin oxide NanoTek™ | |
MFCD00799153 | |
Insoluble in water. |
Poudre | |
UN1549 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ANTIMOINE, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante