Learn More
Solution de métal standard antimoine 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 1 M, Fisher Chemical Code produit.: 10641533
Solution de métal standard antimoine 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10641533
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 10641533
Marque: Fisher Chemical J/8002/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution étalon de métal à l’antimoine, 1 000 ppm, pour AAS, solution HCl 1 M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 134030
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony solution 1000 ppm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de métal standard antimoine 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 1 M, Fisher Chemical >