Learn More
Étalon d’antimoine pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/0,6 % tart. Acide / Tr. HN, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10151382
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sb1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony Standard
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 125 ml
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Sb
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
Nom IUPAC distibyne
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Qualité Assurance
Solvant ou matrice H2O / 0.6 % tart. Acide / Tr. HNO3
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire