Learn More
Dose d’antimoine, sphérique, 1 à 5 mm (0,04 à 0,20 po), oxyde faible, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Antimony |
Couleur | Argent à gris |
Note relative au nom | Low Oxide |
Aspect | Silver Gray shot |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metals basis) |
Quantité | 10 g |
Odeur | Odorless |
Nom du produit
Dose d’antimoine, sphérique, 1 à 5 mm (0,04 à 0,20 po), oxyde faible, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu