Learn More
Bille d’antimoine, 1,5-5 mm (0,06-0,2 po), Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Antimony |
| Couleur | Argent à gris |
| Aspect | Solid in various forms |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% (Metals basis) |
| Forme | Bille, 1,5-5 mm (0,06-0,2 po) |
| Nom IUPAC | distibyne |