Learn More
Grenaille d’antimoine, 1-3 mm (0,04-0,1 po), Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386078
Grenaille d’antimoine, 1-3 mm (0,04-0,1 po), Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386078
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11386078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011071.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony shot
Note relative au nom 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Forme Tir
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX11K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18
Numéro de lotY01J034 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18
Numéro de lotS08G007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
Numéro de lotH11R031 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
Numéro de lotM16B019 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
Nom du produit
Grenaille d’antimoine, 1-3 mm (0,04-0,1 po), Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >