Learn More
Tige d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x 10 cm (3,9 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15485915
Tige d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x 10 cm (3,9 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485915
1 Pc.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Code produit. 15485915
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010098.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony rod
Note relative au nom 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 Pc.
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Forme Baguette coulée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS13F010 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2022 Catalog Number010098.KJ,010098.KG
Numéro de lotP15I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog Number010098.KJ,010098.KG
Numéro de lotK14Z033 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010098.KJ,010098.KG
Numéro de lotF04S003 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010098.KJ,010098.KG
Numéro de lotI09N13 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010098.KJ,010098.KG
Nom du produit
Tige d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x 10 cm (3,9 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >