Learn More
Tige d’antimoine, 12,7 mm (0,500 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 15487445
Click to view available options
Quantité:
80 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony rod
Note relative au nom 12.7mm (0.500 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 80 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Poids ≈2.16cm/20g
Forme Baguette coulée