Learn More
Poudre d’antimoine, maille de -200, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361138
Poudre d’antimoine, maille de -200, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361138
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11361138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010099.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony powder
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2871
Quantité 10 g
Nom IUPAC distibyne
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ07X030 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
Numéro de lot61301273 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
Numéro de lotB28Y020 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
Numéro de lotN06D038 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
Numéro de lotB23P04 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimoine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Poudre d’antimoine, maille de -200, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >