Learn More
Antimoine, solution étalon de plasma, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308828
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11308828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041682.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Numéro MDL MFCD00134030
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Forme physique Liquide
Concentration Sb 1000 μg/mL
Quantité 50 mL