Learn More
Pentafluorure d’antimoine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
158.00€ - 439.00€
Identifiants chimiques
CAS 7783-70-2
Formule moléculaire F5H8Sb
Poids moléculaire (g/mol) 224.82
Numéro MDL MFCD00011219
Clé InChI VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
Nom IUPAC Pentafluorure d’antimoine
SMILES F.F.F.F.F.[SbH3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10016812
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
174430250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10317790
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
174431000
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
7783-70-2
224.82
VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Pentafluorure d’antimoine
F5H8Sb
MFCD00011219
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
F.F.F.F.F.[SbH3]
Spécification
149.4°C
7.0°C
7783-70-2
Flocons brillants ou poudre
F5H8Sb
MFCD00011219
15, 687
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2
F.F.F.F.F.[SbH3]
224.82
≥99%
2.99
Antimony pentafluoride
99.5+%
Blanc
99+%
SbF5
05,19; 06,23; 09,2
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Pentafluorure d’antimoine
216.74
Flacon en plastique
2.9900g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Avoid release to the environment.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-021-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Product may develop some turbidity or precipitate
Identifiant produit
  • Antimony pentafluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.