Learn More
Sulfure d’antimoine(III), 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Dépôt sous vide
81.00€ - 610.04€
Identifiants chimiques
CAS 1345-04-6
Formule moléculaire S3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 339.70
Numéro MDL MFCD00011217
Clé InChI NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11383938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.09
10 g
81.00€
10g
11373938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.18
50 g
346.73€
50g
11393938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040371.30
250 g
610.04€
250g
Description
Description
Antimony Trisulfide is used in the production of pyrotechnics and as a yellow pigment for glass and porcelain. In Vacuum deposition. Used in preparation of Vermilion or yellow pigment, for antimony salts, percussion caps, camouflage paints, and in ruby glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1345-04-6
339.70
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
S3Sb2
MFCD00011217
diantimony(3+) trisulfanediide
Spécification
Antimony(III) sulfide
1345-04-6
(Base des métaux)
MFCD00011217
14,713
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
diantimony(3+) trisulfanediide
339.68
550°C
Pièces
S3Sb2
UN1549
Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
339.70
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H312-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ANTIMOINE, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-713-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante