Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.83€ - 222.11€
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449013
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11123.22
100 g
25.83€
100g
11459013
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11123.36
500 g
56.98€
500g
11469013
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11123.0E
2500 g
222.11€
2500g
Description
Description
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’antimoine(III) est utilisé comme catalyseur de la réaction de vulcanisation du caoutchouc et comme agent opacifiant pour les verres, les céramiques et les émaux. Il est utilisé comme agent ignifuge.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
1309-64-4
291.52
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
O3Sb2
MFCD00011214
trioxyde de diantimoine(3+)
Spécification
1550°C (sublimation)
656°C
O3Sb2
14,711
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
trioxyde de diantimoine(3+)
291.5
Odorless
Antimony (III) oxide
1309-64-4
MFCD00011214
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
291.52
99%
5.67
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-175-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Antimony oxide