Learn More
Oxyde d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1550°C |
Nom chimique ou matériau | Antimony(III) oxide |
Point de fusion | 656°C |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Sb2O3) |
Formule linéaire | Sb2O3 |
Merck Index | 15,699 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides |
Poids de la formule | 291.42 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Antimony(III) oxide
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.