Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Description
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1550°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Antimony(III) oxide |
Point de fusion | 656°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.6% min (Metal basis) |
Informations sur la solubilité | Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions. |
Poids de la formule | 291.5 |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Antimony(III) oxide
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide