Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330038
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-44-5
Formule moléculaire I3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 502.47
Numéro MDL MFCD00016322
Clé InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
CID PubChem 24630
Nom IUPAC triiodostibane
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 420°C
Nom chimique ou matériau Antimony (III) iodide
Point de fusion 168°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,710
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Poids de la formule 502.46
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Acrid
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive