Learn More
Day Impex™ Savon antimicrobien pour les mains LabGUARD
Détruisez doucement mais efficacement un large spectre d’organismes. Le savon antimicrobien pour les mains Day Impex™ LabGUARD consiste en une lotion concentrée à base de noix de coco spécialement formulée pour un usage fréquent ou répété sans dessécher la peau.
374.00€ - 390.00€
Spécification
Type de produit | Savon pour les mains |
---|---|
Composition | Lotion à base de noix de coco |
À utiliser avec (application) | À utiliser comme savon de douche pour pallier aux effets de l’eau, des solutions agressives et d’autres irritants présents dans le laboratoire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12398657
|
Day Impex™
331002 |
1 L |
390.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12308667
|
Day Impex™
331003 |
5 L |
374.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Concentré
- Lotion à base de noix de coco
- Sans danger pour une utilisation comme savon de douche
- Hydratants et assouplissant naturels
- Combat les effets de l’eau, des solutions dures et d’autres irritants trouvés en laboratoire
Spécification
Savon pour les mains | |
Lotion à base de noix de coco | |
À utiliser comme savon de douche pour pallier aux effets de l’eau, des solutions agressives et d’autres irritants présents dans le laboratoire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Day Impex™ Savon antimicrobien pour les mains LabGUARD