Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ MicroQuilt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les lingettes Contec™ Anticon™ MicroQuilt associent la propreté et la capacité d’absorption de Quiltec™ à la capacité de filtration des particules en microfibre d’Anticon™ Gold Sorb.
Marque:  Contec™ 495758-738
Code produit. 16233972
  • 1120.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lingettes laminées à 2 épaisseurs
  • Lingette plus résistante et plus absorbante
  • Poches matelassées entre les couches de tissu, augmentant la capacité du sorbant
  • Libère facilement du liquide sur une surface si nécessaire
  • Fil de polyester microfibre unique
  • Assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’absorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Bonne compatibilité avec les solvants
  • Parfaites pour une utilisation avec un large éventail de désinfectants et de solutions
  • Les bords soudés réduisent la production de particules et de fibres, ce qui réduit les risques de contamination
Spécification
Spécification
Lingette
30,48 cm
30,48 cm
Empilées à plat
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
25 lingettes/Sachets, 20 Sachets/Carton
Stérile
12 in
12 in
Microfibre de polyester
Scellé
Applications en salle blanche nécessitant une capacité d'absorption élevée et une élimination supérieure des contaminants
2 plis