Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ MicroQuilt
Les lingettes Contec™ Anticon™ MicroQuilt associent la propreté et la capacité d’absorption de Quiltec™ à la capacité de filtration des particules en microfibre d’Anticon™ Gold Sorb.
Marque: Contec™ 495758-737
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lingettes laminées à 2 épaisseurs
- Lingette plus résistante et plus absorbante
- Poches matelassées entre les couches de tissu, augmentant la capacité du sorbant
- Libère facilement du liquide sur une surface si nécessaire
- Fil de polyester microfibre unique
- Assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche
- Capacité d’absorption élevée et taux d’absorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Bonne compatibilité avec les solvants
- Parfaites pour une utilisation avec un large éventail de désinfectants et de solutions
- Les bords soudés réduisent la production de particules et de fibres, ce qui réduit les risques de contamination
Spécification
Lingette | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Empilées à plat | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
50 lingettes/Sachets, 10 Sachets/Carton | |
Non stérile |
12 in | |
12 in | |
Microfibre de polyester | |
Scellé | |
Applications en salle blanche nécessitant une capacité d'absorption élevée et une élimination supérieure des contaminants | |
2 plis |