Learn More
Contec™ Lingettes Anticon 100™ StandardWeight
BIOPHARMA
Anticon 100™ StandardWeight wipes are made from 100% continuous filament polyester with a double-knit no-run interlock construction.
Marque:  Contec™ 495352-805
216.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16675504
  • 284.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bords de coupe propres créent une lingette très douce, l’ensemble du tissu de la lingette peut donc être utilisé sans risque de rayures. Les lingettes sont blanchies et conditionnées dans une salle blanche de classe 4 et présentent des niveaux de particules et de fibres très faibles pour une lingette à bords nets aidant à minimiser la contamination. Grâce à la technologie textile brevetée Anticon 100, les lingettes StandardWeight permettent d’obtenir une haute capacité avec un taux d’absorption rapide. Idéal pour le contrôle des déversements ainsi que pour l’application de désinfectants et de solutions de nettoyage.
Caractéristiques et avantages
  • Recommandées pour les environnements ISO de classes 5 à 8
  • Fabriquées 100 % en polyester à filaments continus dans une structure tricotée enchevêtrée indémaillable
  • La technologie textile brevetée crée une lingette en polyester avec une haute absorbante
  • Blanchies et conditionnées dans une salle blanche de classe 4, avec bords nets
  • Les niveaux de fibres et particules les plus faibles disponibles pour une lingette à bords nets réduisent le risque de contamination
  • Une capacité d’absorption élevée réduit le nombre de lingettes nécessaires, ce qui en fait un excellent choix pour l’essuyage et l’absorption des déversements dans les environnements de salles blanches critiques
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
30 cm
30 cm
Non autoclavable
Single-use
1-ply
12 in
12 in
Polyester
Empilées à plat
30 x 30 cm (12 x 12 in)