Learn More
Contec™ Lingettes Anticon 100™ StandardWeight
Anticon 100™ StandardWeight wipes are made from 100% continuous filament polyester with a double-knit no-run interlock construction.
Marque: Contec™ 495352-803
396.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bords de coupe propres créent une lingette très douce, l’ensemble du tissu de la lingette peut donc être utilisé sans risque de rayures. Les lingettes sont blanchies et conditionnées dans une salle blanche de classe 4 et présentent des niveaux de particules et de fibres très faibles pour une lingette à bords nets aidant à minimiser la contamination. Grâce à la technologie textile brevetée Anticon 100, les lingettes StandardWeight permettent d’obtenir une haute capacité avec un taux d’absorption rapide. Idéal pour le contrôle des déversements ainsi que pour l’application de désinfectants et de solutions de nettoyage.
Caractéristiques et avantages
- Recommandées pour les environnements ISO de classes 5 à 8
- Fabriquées 100 % en polyester à filaments continus dans une structure tricotée enchevêtrée indémaillable
- La technologie textile brevetée crée une lingette en polyester avec une haute absorbante
- Blanchies et conditionnées dans une salle blanche de classe 4, avec bords nets
- Les niveaux de fibres et particules les plus faibles disponibles pour une lingette à bords nets réduisent le risque de contamination
- Une capacité d’absorption élevée réduit le nombre de lingettes nécessaires, ce qui en fait un excellent choix pour l’essuyage et l’absorption des déversements dans les environnements de salles blanches critiques
Spécification
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Non autoclavable | |
Single-use | |
1-ply |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
Empilées à plat | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Non stérile |