Learn More
Cytiva Kit de colonnes d’anticorps : Protéine A moderne (protocole de purification en 1 étape)
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Contient des colonnes pour un protocole en 1 étape utilisant la chromatographie d’affinité : HiTrap™ MabSelect™ PrismA 1 × 1 ml et HiTrap™ Desalting 1 × 5 ml
- La colonne HiTrap™ MabSelect PrismA est préconditionnée avec de la résine MabSelect PrismA pour la purification préparative d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageant de culture cellulaire
- La colonne HiTrap™ Desalting est conditionnée avec du Sephadex G-25 pour une neutralisation rapide du pH des anticorps élués (volume de chargement d’échantillons recommandé : 0,1 à 1,5 ml)
- Comprend des instructions comprenant des conseils pour un démarrage rapide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de colonnes d’anticorps |
| Format | Colonne préconditionnée |
| Ligand | Protéine A ; Protéine A, stabilisée par un alcali |
| À utiliser avec (application) | Purification d’anticorps |
| Description | Type de résine : MabSelect |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Contenus des kits | HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml) et HiTrap™ Desalting (1 x 5 ml) |
| Quantité | 1 kit |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Antibody package, modern Protein A
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.