Learn More
anti-TRAF2, HSPA1L Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Marque:  Abnova DI0529.1Set
Code produit. 16101444
  • 648.00€ / 1 kit
Explore más ofertas especiales
Includes: TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); HSPA1L mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TRAF2 protein, and the other against the HSPA1L protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
TRAF2
Monoclonal/Polyclonal
TRAF2
TRAF2
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. HSPA1L mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
MGC:45012/TRAP/TRAP3
Mouse, Rabbit
RUO
7186/3305
Human
TRAF2 & HSPA1L Protein Protein Interaction Antibody Pair
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
anti-TRAF2, HSPA1L Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™ > 1 Set, Unlabeled
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado