Learn More
Uvex™ Casque de sécurité antistatique
Casque antistatique avec trois orifices d’aération variables
1065.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Type de produit | Casque de sécurité antistatique |
Dimensions (métrique) | 52 à 61 cm |
Modèle | Bord long |
Ventilée | Oui |
Description
- Casque de sécurité avec fentes pour visières Uvex, casques antibruit Uvex et lampes pour casque
- Systèmes d’adaptation pour accessoires Uvex
- Harnais de suspension avec ajusteurs rotatifs pour réglage individuel de la taille
Spécification
EN 397 | |
52 à 61 cm | |
Oui |
Casque de sécurité antistatique | |
Bord long |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Casque de sécurité antistatique