Learn More
Brady™ Ruban de marquage en polyester laminé antidérapant
Code produit. 11315990
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11315990
Marque: Brady™ 078183
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors. The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit. Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors. Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
  • Entretien ménager
  • Maintenance des installations
  • Marquage au sol
  • Ruban rayé antidérapant
Spécification
Alternate Part Number ANTI-SKID TAPE YEL 50MMX18M
Description Ruban antidérapant en rouleau - jaune
Dimensions (L x l) 18 m x 50 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Longueur (impériale) 59.1 ft.
Longueur (métrique) 18 mm
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 1.97 in.
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Jaune
Matériau Polyester
Type Ruban antidérapant