Learn More
anti-Rabbit IgG, biotinylated speciesspecific whole antibody (from donkey), Cytiva
Marque: Life Science products Cytiva RPN1004-2ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
IgG, Whole Molecule | |
Biotin | |
Affinity Purified | |
Primary |
Monoclonal | |
Donkey | |
2 mL | |
IgG |