Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques, 2 ml, graduées 1/100 ml
Haute clarté optique, précision maximale
Marque: Greiner Bio-One 710107
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Beschreibung
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Stérile
- Haute clarté optique
- Précision maximale
- Pipetage sans goutte
- Transparent, graduation facilement lisible
- Unités de pipetage disponibles sur demande
- Pipette à code couleur conforme aux normes internationales
- Clarté maximale grâce au PS de haute qualité
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque sachet
Spezifikation
Forme : Étalon | |
Oui | |
25 pièces/sachet | |
Transparent | |
Pipettes sérologiques |
Stérile | |
1/100 | |
En vrac | |
2 ml |