Learn More
anti-Human Albumin, Polyclonal, MP Biomedicals
Marque: MP Biomedicals 0855110
144.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Description
- Primary Antibodies
- Host: Rabbit
- Antigen: Human Albumin
- Host: rabbit
- Form: lyophilized
- Conjugate: Unlabeled
- Applications: Immunoblotting.
Spécification
Human Albumin | |
N/A | |
Rabbit | |
Primary | |
Lyophilized |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
2 mL | |
Human |