missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Armenian Hamster anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 22F6, BD

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 563951

312.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 15813239

  • 313.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The 22F6 monoclonal antibody specifically binds to mouse and human Helios. Helios is a member of the Ikaros family of zinc-finger transcription factors, which play important roles in hematopoietic cell development and tumor suppression. Helios expression is restricted to the earliest stages of embryonic hematopoiesis, a variety of epithelial tissues and is notably increased in thymic-derived regulatory CD4+Foxp3+ T (Treg) cells. Its high expression levels in Treg cells are independent from Foxp3 and are believed to contribute, along with other transcription factors, to the phenotypic stability of natural regulatory T cells. Accordingly, it has been demonstrated that Helios directly stimulates Foxp3 transcription while it inhibits ll2 gene expression, contributing for the maintenance of cellular anergy. Helios is also differentially expressed during negative and positive selection in the thymus, marking CD4+ autoreactive cells for deletion. Helios may possibly play roles in T cell activation, since it is upregulated in Th2 and Tfh cells. Despite these roles in T cell development and function, Helios genetic ablation in mice revealed no significant abnormalities in Treg or other T cell subsets. This finding suggests that other Ikaros family members may play redundant roles.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Helios
Monoclonal
0.2mg/mL
IKAROS family zinc finger protein 2; ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2
Armenian Hamster
Affinity Purified
RUO
Human
IgG
Flow Cytometry
22F6
Alexa Fluor 647
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Helios Peptide
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Helios Armenian Hamster anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 22F6, BD > 50μg; Alexa Fluor 647

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis