Learn More
Nitritex™ Vaporisateur anti-buée
Résout les problèmes de buée avec les lunettes-masques avec une application de ce vaporisateur. Le vaporisateur anti-buée Nitritex™ est rapide et facile à appliquer.
Marque: Nitritex™ BAFS-601
9.24 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réduit l’apparition de buée
- Vaporisateur à action de pompe à piston
- Non dangereux
- Incolore
- Irradié aux rayons gamma
- Sans alcool
- Application simple et rapide
- Convient à toutes les lunettes-masques de protection autoclavables BioClean
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 | |
Lunette-masque | |
60 ml |
Vaporisateur anti-buée | |
Applications anti-buée |