Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis d’entrée antipoussière adhésifs
Utilisez les tapis d’entrée antipoussière adhésifs de CEEC Control Environ Eqpt Corp™ pour contrôler les contaminants environnementaux. Leur support adhésif 100 % antidérapant assure le positionnement du tapis et aide à prévenir la contamination sous le tapis. Ils sont également dotés d’un agent antimicrobien dans tous les adhésifs.
553.61€ - 667.80€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11896373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177650 |
Blanc | N/A | ||||||
11856383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSS364534B |
Bleu | N/A | ||||||
Description
- Conception avec contrôle des déversements
- Disponible avec des bords carrés ou biseautés pour permettre un passage en douceur du chariot ;
- Pas de délamination (détachement) des feuilles
Spécification
120 / boîte |