Learn More
CD20, Mouse anti-Human, Clone: 2H7, BUV395, BD
Marque: BD Biosciences 563781
189.39 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Mouse
Clone: 2H7
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human 6.16c1.3 B cell line
Flow cytometry
Spécification
CD20 | |
2H7 | |
Mouse | |
Affinity Purified | |
RUO | |
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 395 | |
Human 6.16c1.3 B cell line | |
25 Tests | |
Primary |