missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

caveolin 1, caveolae protein, 22kDa, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CAV1 protein.

Marque:  Abnova H00000857-D01P.100ug

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 16185674

  • 360.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The scaffolding protein encoded by this gene is the main component of the caveolae plasma membranes found in most cell types. The protein links integrin subunits to the tyrosine kinase FYN, an initiating step in coupling integrins to the Ras-ERK pathway and promoting cell cycle progression. The gene is a tumor suppressor gene candidate and a negative regulator of the Ras-p42/44 MAP kinase cascade. CAV1 and CAV2 are located next to each other on chromosome 7 and express colocalizing proteins that form a stable hetero-oligomeric complex. By using alternative initiation codons in the same reading frame, two isoforms (alpha and beta) are encoded by a single transcript from this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MSGGKYVDSEGHLYTVPIREQGNIYKPNNKAMADELSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLNDDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFAILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTVCDPLFEAVGKIFSNVRINLQKEI
Spécification

Spécification

caveolin 1, caveolae protein, 22kDa
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CAV1 protein.
CAV1
BSCL3/CAV/CGL3/MSTP085/VIP21
Rabbit
Affinity Purified
RUO
857
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with no preservative; pH 7.4
NM_001753.3
CAV1
CAV1 (AAH82246.1, 1 a.a. ∼ 178 a.a) full-length human protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis