Learn More
Granulés régulateurs d’ébullition, extra purs, alumine fondue, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10395450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
Code produit. 10395450
Marque: Fisher Chemical A/7770/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ajouté aux liquides afin de les faire bouillir plus calmement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Granulé antiprojection
Matériau Oxyde d’aluminium fondu
Quantité 250 g