Learn More
Annexin II (Lipocortin II, Calpactin I) Mouse anti-Human, FITC, Clone: 5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
449.00€ - 738.55€
Spécification
Antigène Annexin II (Lipocortin II, Calpactin I)
Clone 5
Concentration 250μg/mL
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15836039
Afficher les documents
BD Biosciences
611838
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15846039
Afficher les documents
BD Biosciences
611839
150 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Annexin II (p36), originally discovered as a substrate for the src oncogene, is one of the most studied members of the annexin family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. It exists in cells as either a monomer or a heterotetramer complexed with p11, an S100-related protein. In vitro, it has been found that unphosphorylated annexin II is capable of causing aggregation of chromaffin granules, and, upon phosphorylation, induces fusion of the granules' membranes. A similiar phenomenon may occur in the final steps of exocytosis after cytoplasmic annexin translocates to the subplasmalemmal region and is phosphorylated by protein kinase C. However, other studies refute annexin II's involvement in exocytosis, and a conclusive role for annexin II in membrane trafficking remains debated.
Host Species: Mouse
Clone: 5
Isotype: IgG1
Species Reactivity [for Features Main]: Human
Immunogen: Human Annein II aa. 123-328
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
Annexin II (Lipocortin II, Calpactin I)
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
Lipocortin II, Calpactin I
5
Immunofluorescence
FITC
RUO
Human
Human Annein II aa. 123-328
Primary
Store undiluted at -20°C.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.