Learn More
Anthraquinone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10644752
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-65-1
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Numéro MDL MFCD00001188
Clé InChI RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
CID PubChem 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthraquinone
Point de fusion 283.0°C to 288.0°C
Couleur Vert-jaune à brun clair
Point d’ébullition 379.0°C to 381.0°C
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
Nom IUPAC 9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre