Learn More
Bis(pinacol) ester d’acide Anthracène-9,10’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used synthesis, structure and electrochemistry of mono- and dinuclear osmium n,n-di- and tetraphenylbipyridyls and extended bipyridyls. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
On l’utilise pour la synthèse, la structure et l’électrochimie des osmium n,n′-di-et tétraphénylbipyridyls mono- et dinucléaires et des bipyridyles étendus. Il est également utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 430.16 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.