Learn More
Ansell Gants en nitrile revêtus de coton Interlock ALPHATEC™ 39-124
Click to view available options
Dimensions:
7
8
10
Description
- Protection contre les liquides et les produits chimiques
- Offre un confort optimal pour une utilisation avec des tâches durables
- Dextérité améliorée pour des niveaux élevés de préhension en milieu humide ou sec
Applications :
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Application de finition à des matériaux, produits
- Assemblage et démontage d’équipements
- Réparation et maintenance d’équipements
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Changement d’huile, de fluides ou de filtre
- Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN ISO 374 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | EN 388:4111B, EN 388:4111 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nitrile revêtus de coton Interlock ALPHATEC™ 39-124 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu