Learn More
Ansell Gants rouges pour immersion dans alcool polyvinylique PVA™ série 15-554
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Parfaits pour travailler avec des époxydes, manipuler des solvants organiques concentrés et une variété d’applications électroniques
- Revêtus d’alcool polyvinylique (PVA) pour résister aux molécules aromatiques, aux aliphatiques et aux solvants chlorés qui détériorent rapidement les gants en caoutchouc, en néoprène et en PVC
- Les caractéristiques d’absorption et d’extraction limitées du PVA éliminent également l’enflure et le rétrécissement
- Leur poids est réduit de moitié par rapport aux gants revêtus de néoprène
- La doublure en maille interlock offre une plus grande souplesse
- Les doigts incurvés et préfléchis et le pouce latéral permettent un ajustement naturel
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN1149 + EN16350 |
Chlorinated | No |
Applications | Laboratory, Industrial |
Couleur | Rouge |
Latex Free | Oui |
Matériau | Alcool polyvinylique |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
EN 421 | No |