Learn More
Ansell Gants à revêtement en latex PowerFlex™ T0 Hi-Viz Yellow™
Click to view available options
Dimensions:
9
Description
- Gant polyvalent conçu pour fournir une isolation contre le froid
- Doublure en acrylique à boucle de terre thermique avec revêtement en latex isolant naturellement
- Le revêtement en latex crinkle augmente le confort et les capacités de préhension
- Le colorant jaune vif améliore la visibilité dans des conditions de faible ou de faible luminosité
- Protection contre les températures aussi basses que 15°C (5°F) pendant de longues périodes et -30°C (-22°F) pour les contacts à court terme
Compliance
Conforme aux normes ANSI A3 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388, 407, EN 511. Marquage CE.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Zone enduite | Paume, doigts |
Coating Material | Latex gaufré |
Couleur | Jaune haute visibilité |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Finition externe | Entièrement texturés |
Hand | Spécifique |
Dimensions | 9 |
Température (impériale) max. | 480°F (≤ 15 s) |