Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves
Code produit. 17843772
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Nitrile, sterile pair packed, powder free examination glove featuring extended cuff.
  • Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
  • High elasticity with barrier protection and puncture resistance
  • Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
  • Packed as a pair of gloves per pack
  • 12 in. extended cuff for additional protection
  • Textured fingers provide extra grip and reliability
  • Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Nitrile
Dimensions XL
Modèle 6034154
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 29.4 cm