Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 47-400
Code produit. 12393619
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Alternative polyvalente au coton, au cuir léger et au PVC. La formulation spéciale en nitrile offre une excellente combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et de protection contre l’huile.
  • Les gants ActivArmr™ sont dotés d’une doublure en tricot de verrouillage, d’un dimensionnement généreux et d’une conception profilée pour un confort accru
  • La formulation spéciale en nitrile offre une combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et de résistance aux huiles
  • La forme naturelle de la main est plus facile à porter pendant de longues périodes
  • Les gants garantissent la propreté des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Coupés et cousus
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu, Naturel
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spécifique
Matériau Coton
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Maille
Séries 47-400