Learn More
Ansell Gants résistants ultralégers de niveau A2 résistants aux coupures HyFlex™ avec technologie Dyneema Diamond™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
124.78 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Conception ultralégère avec performances de résistance aux coupures moyennes
- La doublure mince non revêtue (type de maille de calibre 18 avec Dyneema™) maintient la main à une température confortable
- Ajustement serré sur la main grâce au renfort en spandex au niveau des articulations et de la paume
- Fibres de carbone sans silicone
- Confort rappelant celui des mains nues
- Disponibles en plusieurs tailles allant de 6 à 11
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | EN 388:XX4XB, EN 388:X34X |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines et matériel, produits chimiques |