Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures avec paume enduite HyFlex™ 11-531, technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Comprend une doublure ultralégère de calibre 18 avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection contre les coupures de niveau 3 EN
- La doublure est dotée de la technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
- Le revêtement enduit au niveau de la paume de la main et la technologie FORTIX™ offrent une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
- Design sans silicone
- Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
- Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN
- Disponibles en tailles 6 à 11
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | EN 388:4X42B, EN 388:4342 |