Learn More
Ansell Gants de travail enduits de mousse nitrile HyFlex™ CR Plus
Code produit. 12620702
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
La technologie Kevlar™ Stretch Armor combine une résistance supérieure aux coupures et une dextérité exceptionnelle
  • Intercept Technology™ augmente les normes de dextérité et de protection pour les gants anti-coupures
  • La fibre d’aramide offre un niveau de protection supplémentaire
  • La conception ergonomique offre une proximité avec la main nue et réduit la fatigue des mains
  • Le revêtement en mousse de nitrile améliore les capacités de préhension et la sensibilité tactile
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Spécifique
Matériau Fibre d’aramide
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Réparations automobiles, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-501